Stampa…
Dovitinib lactate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: CHIR-258, TKI-258, 4-Amino-5-fluoro-3-(6-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)quinolin-2(1H)-one 2-hydroxypropanoate
BIFK0016-10MG BIFK0016-25MG BIFK0016-5MG
APOSBIFK0016-10MGEA 118 EUR
APOSBIFK0016-10MG APOSBIFK0016-25MG APOSBIFK0016-5MG
Dovitinib lactate
Dovitinib lactate
Lactate Salt, >99%
Formula: C₂₁H₂₁FN₆O·C₃H₆O₃
Peso molecolare: 482,507 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD16038905
CAS Number: 692737-80-7