Stampa…
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
BIF4028-1G BIF4028-5G
APOSBIF4028-1GEA 21.9 EUR
APOSBIF4028-1G APOSBIF4028-5G
3-Fluoro-DL-phenylalanine
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004273
CAS Number: 456-88-2