Stampa…
Fusarenon X
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 12,13-epoxy-3 α,4 β,7 β,15-tetrahydroxytrichothec-9-en-8-one 4-acetate, Nivalenol monoacetate
BIF1007-1MG BIF1007-5MG
APOSBIF1007-1MGEA 364 EUR
APOSBIF1007-1MG APOSBIF1007-5MG
Fusarenon X
Fusarenon X
Formula: C₁₇H₂₂O₈
Peso molecolare: 354,352 g/mol
Punto di fusione: 91…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00078778
CAS Number: 23255-69-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I