Quercetin-3-o-glucopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Isoquercitrin, Quercetin-3-O-glucoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Isoquercetin
BIDF1022-100MG
BIDF1022-250MG
APOSBIDF1022-100MGEA
49.5
EUR
APOSBIDF1022-100MG
APOSBIDF1022-250MG
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Formula:
C₂₁H₂₀O₁₂ Peso molecolare: 464,376 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00017746 CAS Number: 482-35-9 |