Stampa…
6-(y,y-Dimethylallylamino)purine (2IP)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BID525-1G BID525-500MG BID525-5G
APOSBID525-1GEA 139 EUR
APOSBID525-1G APOSBID525-500MG APOSBID525-5G
6-(y,y-Dimethylallylamino)purine (2IP)
6-(y,y-Dimethylallylamino)purine (2IP)
Plant cell culture tested
Formula: C₁₀H₁₃N₅
Peso molecolare: 203,244 g/mol
Punto di fusione: 190…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00132998
CAS Number: 2365-40-4