Stampa…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: X-xyloside
BICS0109-100MG BICS0109-25MG
APOSBICS0109-100MGEA 143 EUR
APOSBICS0109-100MG APOSBICS0109-25MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
Formula: C₁₃H₁₃BrClNO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152013
CAS Number: 207606-55-1