Stampa…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: X-NANA.Na
BICS0105-10MG BICS0105-25MG BICS0105-50MG
APOSBICS0105-10MGEA 145 EUR
APOSBICS0105-10MG APOSBICS0105-25MG APOSBICS0105-50MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
Formula: C₁₉H₂₁BrClN₂O₉·Na
Punto di fusione: >183 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00792680
CAS Number: 160369-85-7