2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₀Cl₃N₂O₃S·CF₃O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27664964 CAS Number: 1185733-70-3 |