Stampa…
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N,2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride, 2,2,2-trichloroethyl sulphochloridate,chlorosulphuric acid 2,2,2-trichloroethyl ester
BICR142-10G BICR142-5G BICR142-1G
APOSBICR142-10GEA 495 EUR
APOSBICR142-10G APOSBICR142-5G APOSBICR142-1G
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Formula: C₂H₂Cl₄O₃S
Peso molecolare: 247,912 g/mol
Densità: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD19200066
CAS Number: 764-09-0
UN: 3265
ADR: 8,II