Stampa…
(±)-Strigol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICR133-1MG BICR133-5MG
APOSBICR133-1MGEA 545 EUR
APOSBICR133-1MG APOSBICR133-5MG
(±)-Strigol
(±)-Strigol
Formula: C₁₉H₂₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD27665492
CAS Number: 51820-11-2