Boc-L-homopropargylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BICR119-100MG
BICR119-500MG
APOSBICR119-100MGEA
545
EUR
APOSBICR119-100MG
APOSBICR119-500MG
Boc-L-homopropargylglycine
Boc-L-homopropargylglycine
Formula:
C₁₁H₁₇NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11052897 CAS Number: 208522-16-1 |