Stampa…
rac-GR24
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICR114-100MG BICR114-20MG BICR114-5MG
APOSBICR114-100MGEA 4320 EUR
APOSBICR114-100MG APOSBICR114-20MG APOSBICR114-5MG
rac-GR24
rac-GR24
Formula: C₁₇H₁₄O₅
Punto di fusione: 156…157 °C
Densità: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD12405021
CAS Number: 76974-79-3