(S)-β3-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
BICR106-1G
BICR106-5G
BICR106-10G
APOSBICR106-1GEA
43.5
EUR
APOSBICR106-1G
APOSBICR106-5G
APOSBICR106-10G
(S)-β3-phenylalanine
(S)-β3-phenylalanine
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01076238 CAS Number: 40856-44-8 |