2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD04039685 CAS Number: 121238-27-5 |