Stampa…
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-methoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4,6-Tri-O-acetyl-β-D-mannopyranose 1,2-(methyl orthoacetate), (3aS,5R,6R,7S,7aS)-5-(Acetoxymethyl)-2-methoxy-2-methyltetrahydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-6,7-diyl diacetate
BICL4374-1G BICL4374-5G BICL4374-2G
APOSBICL4374-1GEA 267 EUR
APOSBICL4374-1G APOSBICL4374-5G APOSBICL4374-2G
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-methoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-methoxyethylidene)-β-D-mannopyranose
Formula: C₁₄H₂₀O₁₀
Peso molecolare: 348,303 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211213
CAS Number: 4435-05-6