Stampa…
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: NSC 267968, 3,4,6-Tri-O-acetyl-β-D-mannopyranose 1,2-(ethyl orthoacetate)
BICL4373-1G BICL4373-5G BICL4373-2G
APOSBICL4373-1GEA 238 EUR
APOSBICL4373-1G APOSBICL4373-5G APOSBICL4373-2G
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose
Formula: C₁₆H₂₄O₁₀
Peso molecolare: 376.356 g/mol
Punto di fusione: 103…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01863564
CAS Number: 28140-37-6