Stampa…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,5-Anhydro-D-arabino-hex-1-enitol 2,3,4,6-tetraacetate
BICL4371-1G BICL4371-500MG
APOSBICL4371-1GEA 1120 EUR
APOSBICL4371-1G APOSBICL4371-500MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal ≥98%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal
Formula: C₁₄H₁₈O₉
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040568
CAS Number: 3366-47-0