2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-(2-hydroxybenzoate)
Formula:
C₂₁H₂₄O₁₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973647 CAS Number: 32748-59-7 |