Stampa…
4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4358-1G BICL4358-5G BICL4358-2G
APOSBICL4358-1GEA 434 EUR
APOSBICL4358-1G APOSBICL4358-5G APOSBICL4358-2G
4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-maltopyranoside
Formula: C₃₃H₄₂O₁₇S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28397805
CAS Number: 27894-92-4