Stampa…
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxyphenyl β-D-maltopyranoside heptaacetate
BICL4357-1G BICL4357-5G BICL4357-2G
APOSBICL4357-1GEA 379 EUR
APOSBICL4357-1G APOSBICL4357-5G APOSBICL4357-2G
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside
Formula: C₃₃H₄₂O₁₉
Peso molecolare: 742,675 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28397804
CAS Number: 848863-34-3