4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Thiocresyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside, Tolyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
Formula:
C₂₀H₂₂O₅S Peso molecolare: 374.451 g/mol Punto di fusione: 152…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973630 CAS Number: 161007-96-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...