4-Methylphenyl 2,3-di-O-acetyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Thiocresyl 2,3-di-O-acetyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside, Tolyl 2,3-di-O-acetyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside
BICL4353-1G
BICL4353-5G
BICL4353-2G
APOSBICL4353-1GEA
364
EUR
APOSBICL4353-1G
APOSBICL4353-5G
APOSBICL4353-2G
4-Methylphenyl 2,3-di-O-acetyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3-di-O-acetyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formula:
C₂₄H₂₆O₇S Peso molecolare: 458,524 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28397803 CAS Number: 219518-20-4 |