Stampa…
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Tolyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
BICL4352-1G BICL4352-5G BICL4352-2G
APOSBICL4352-1GEA 337 EUR
APOSBICL4352-1G APOSBICL4352-5G APOSBICL4352-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formula: C₂₀H₂₂O₅S
Peso molecolare: 374,451 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13182352
CAS Number: 868241-49-0