4-Isothiocyanatophenyl α-D-mannopyranoside ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-isothiocyanatophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, α-D-Mannopyranosyl 4-phenylisothiocyanate
Formula:
C₁₃H₁₅NO₆S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070374 CAS Number: 96345-79-8 |