Stampa…
Gallic acid 4-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-Dihydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)benzoic acid
BICL4338-10MG BICL4338-25MG BICL4338-50MG
APOSBICL4338-10MGEA 337 EUR
APOSBICL4338-10MG APOSBICL4338-25MG APOSBICL4338-50MG
Gallic acid 4-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Gallic acid 4-O-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₃H₁₆O₁₀
Peso molecolare: 332,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD28397799
CAS Number: 84274-52-2