Stampa…
Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,5-dihydroxy-benzoic acid
BICL4337-10MG BICL4337-25MG BICL4337-5MG
APOSBICL4337-10MGEA 630 EUR
APOSBICL4337-10MG APOSBICL4337-25MG APOSBICL4337-5MG
Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₃H₁₆O₁₀
Peso molecolare: 332,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD28397798
CAS Number: 91984-84-8