Stampa…
Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4329-2MG BICL4329-5MG BICL4329-1MG
APOSBICL4329-2MGEA 671 EUR
APOSBICL4329-2MG APOSBICL4329-5MG APOSBICL4329-1MG
Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide
Formula: C₂₂H₂₀O₁₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00934605
CAS Number: 152503-50-9