Stampa…
1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Altro-erny epoxide 2-O-benzyl-
BICL4327-500MG BICL4327-100MG BICL4327-250MG
APOSBICL4327-500MGEA 1350 EUR
APOSBICL4327-500MG APOSBICL4327-100MG APOSBICL4327-250MG
1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose ≥98%
1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose
Formula: C₁₃H₁₄O₄
Peso molecolare: 234,248 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15144986
CAS Number: 213594-43-5