2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BICL4326-1G
BICL4326-500MG
BICL4326-2G
APOSBICL4326-1GEA
768
EUR
APOSBICL4326-1G
APOSBICL4326-500MG
APOSBICL4326-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose
Formula:
C₁₁H₁₈O₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15144988 CAS Number: 13039-93-5 |