Stampa…
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4324-1G BICL4324-500MG BICL4324-250MG
APOSBICL4324-1GEA 991 EUR
APOSBICL4324-1G APOSBICL4324-500MG APOSBICL4324-250MG
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
Formula: C₂₃H₂₆O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28397794
CAS Number: 103078-11-1