Stampa…
2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4321-10MG BICL4321-25MG BICL4321-5MG
APOSBICL4321-10MGEA 580 EUR
APOSBICL4321-10MG APOSBICL4321-25MG APOSBICL4321-5MG
2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
2,5-Anhydro-L-iditol
Formula: C₆H₁₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702436
CAS Number: 28218-55-5