Stampa…
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: NSC 44443
BICL4320-100MG BICL4320-25MG BICL4320-50MG
APOSBICL4320-100MGEA 1210 EUR
APOSBICL4320-100MG APOSBICL4320-25MG APOSBICL4320-50MG
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride ≥98%
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₅·ClH
Peso molecolare: 215,632 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051996
CAS Number: 4460-60-0