Stampa…
3-O-Allyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-3-O-2-propen-1-yl-α-D-glucofuranose
BICL4319-10G BICL4319-25G BICL4319-50G
APOSBICL4319-10GEA 423 EUR
APOSBICL4319-10G APOSBICL4319-25G APOSBICL4319-50G
3-O-Allyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
3-O-Allyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
Formula: C₁₅H₂₄O₆
Peso molecolare: 300,347 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01725444
CAS Number: 20316-77-2