Stampa…
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Azido-L-fucose
BICL4316-10MG BICL4316-25MG BICL4316-5MG
APOSBICL4316-10MGEA 568 EUR
APOSBICL4316-10MG APOSBICL4316-25MG APOSBICL4316-5MG
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-L-galactose
Formula: C₆H₁₁N₃O₅
Peso molecolare: 205,169 g/mol
Punto di fusione: 135…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27927712
CAS Number: 70932-63-7