4-Methylphenyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Thiocresyl 2,3-di-O-benzy-4,6-O-benzylideneylidene-α-D-mannopyranoside, Tolyl 2,3-di-O-benzy-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside
BICL4304-1G
BICL4304-250MG
BICL4304-500MG
APOSBICL4304-1GEA
1210
EUR
APOSBICL4304-1G
APOSBICL4304-250MG
APOSBICL4304-500MG
4-Methylphenyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside
Formula:
C₃₄H₃₄O₅S Peso molecolare: 554,696 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15145129 CAS Number: 922523-12-4 |