Stampa…
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-8-quinolinyl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4300-10MG BICL4300-5MG
APOSBICL4300-10MGEA 1050 EUR
APOSBICL4300-10MG APOSBICL4300-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Formula: C₁₅H₁₄ClNO₇
Peso molecolare: 355,727 g/mol
Punto di fusione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD29924274
CAS Number: 65851-39-0