Stampa…
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,7-Dichloro-8-(hydrogen sulphate)-8-quinolinol sodium salt
BICL4299-10MG BICL4299-5MG
APOSBICL4299-10MGEA 980 EUR
APOSBICL4299-10MG APOSBICL4299-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt
Punto di fusione: 240…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 58698-96-7