Stampa…
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,7-Dichloro-8-quinolinyl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4298-10MG BICL4298-2MG BICL4298-5MG
APOSBICL4298-10MGEA 1550 EUR
APOSBICL4298-10MG APOSBICL4298-2MG APOSBICL4298-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Formula: C₁₅H₁₃Cl₂NO₇
Peso molecolare: 390,172 g/mol
Punto di fusione: 175…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD29924273
CAS Number: 40951-47-1