Stampa…
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4290-5MG BICL4290-1MG BICL4290-2MG
APOSBICL4290-5MGEA 768 EUR
APOSBICL4290-5MG APOSBICL4290-1MG APOSBICL4290-2MG
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Formula: C₈H₁₄O₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28967907
CAS Number: 95350-39-3