Stampa…
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4289-2MG BICL4289-5MG BICL4289-1MG
APOSBICL4289-2MGEA 379 EUR
APOSBICL4289-2MG APOSBICL4289-5MG APOSBICL4289-1MG
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Formula: C₈H₁₄O₈
Peso molecolare: 238,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122842
CAS Number: 95350-38-2