Stampa…
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-xylonic acid, γ-lactone ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4287-1G BICL4287-2G BICL4287-5G
APOSBICL4287-1GEA 420 EUR
APOSBICL4287-1G APOSBICL4287-2G APOSBICL4287-5G
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-xylonic acid, γ-lactone ≥98%
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-xylonic acid, γ-lactone
Formula: C₁₁H₁₄O₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122840
CAS Number: 79580-60-2