Stampa…
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Anhydro-α-D-xylopyranose, Xylosan
BICL4285-10MG BICL4285-25MG
APOSBICL4285-10MGEA 490 EUR
APOSBICL4285-10MG APOSBICL4285-25MG
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose
Formula: C₅H₈O₄
Peso molecolare: 132,115 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122838
CAS Number: 51246-91-4