Methyl 4,6-dichloro-4,6-dideoxy-α-D-galactopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4283-250MG
BICL4283-500MG
APOSBICL4283-250MGEA
630
EUR
APOSBICL4283-250MG
APOSBICL4283-500MG
Methyl 4,6-dichloro-4,6-dideoxy-α-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 4,6-dichloro-4,6-dideoxy-α-D-galactopyranoside
Formula:
C₇H₁₂Cl₂O₄ Peso molecolare: 231,074 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08457713 CAS Number: 4990-82-3 |