Stampa…
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4282-100MG BICL4282-250MG BICL4282-50MG
APOSBICL4282-100MGEA 533 EUR
APOSBICL4282-100MG APOSBICL4282-250MG APOSBICL4282-50MG
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside ≥95%
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside
Formula: C₆H₁₁FO₄
Peso molecolare: 166,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09833554
CAS Number: 442514-57-0