Stampa…
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydroxycinnamic acid 3-O-β-D-glucopyranoside, 3-[3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-hydroxyphenyl]-2-propenoic acid
BICL4281-2MG BICL4281-5MG BICL4281-1MG
APOSBICL4281-2MGEA 447 EUR
APOSBICL4281-2MG APOSBICL4281-5MG APOSBICL4281-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₅H₁₈O₉
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122836
CAS Number: 24959-81-7