Stampa…
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Azido-6-deoxy-D-glucose
BICL4280-100MG BICL4280-250MG BICL4280-50MG
APOSBICL4280-100MGEA 481 EUR
APOSBICL4280-100MG APOSBICL4280-250MG APOSBICL4280-50MG
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose
Formula: C₆H₁₁N₃O₅
Peso molecolare: 205,169 g/mol
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265537
CAS Number: 20847-05-6