Stampa…
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,4-Tri-O-acetyl-2,6-dideoxy-2-fluoro-L-galactopyranose
BICL4279-10MG BICL4279-25MG BICL4279-50MG
APOSBICL4279-10MGEA 281 EUR
APOSBICL4279-10MG APOSBICL4279-25MG APOSBICL4279-50MG
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose
Formula: C₁₂H₁₇FO₇
Peso molecolare: 292,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22124251
CAS Number: 188783-78-0