Stampa…
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-arabinonic acid, γ-lactone 98
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: D-Arabinono-1,4-lactone triaacetate
BICL4278-1G BICL4278-2G BICL4278-5G
APOSBICL4278-1GEA 420 EUR
APOSBICL4278-1G APOSBICL4278-2G APOSBICL4278-5G
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-arabinonic acid, γ-lactone 98
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-arabinonic acid, γ-lactone
Formula: C₁₁H₁₄O₈
Peso molecolare: 274.224 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122835
CAS Number: 16751-37-4