Stampa…
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-8-(hydrogen sulphate)-8-quinolinol
BICL4277-10MG BICL4277-25MG BICL4277-5MG
APOSBICL4277-10MGEA 699 EUR
APOSBICL4277-10MG APOSBICL4277-25MG APOSBICL4277-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate
Punto di fusione: 186…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD28122834
CAS Number: 15164-40-6