Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-(2-Carboxyethenyl)-2-hydroxyphenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4272-2MG
BICL4272-5MG
BICL4272-1MG
APOSBICL4272-2MGEA
448
EUR
APOSBICL4272-2MG
APOSBICL4272-5MG
APOSBICL4272-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide
Formula:
C₁₅H₁₆O₁₀ Peso molecolare: 356,282 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD28122829 CAS Number: 1093679-73-2 |